Supelco® Organic Reference Standard, Procyanidin B1
19542-1MG-F
: Merck
:
- Bal.:1 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:20315-25-7
- Popis:Procyanidin B1
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD01861512
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(−)-Epicatechin (4β-8)-(+)-catechin; cis,trans′′-4,8′′-Bi-(3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane); Proanthocyanidin B1
- Vzorec:C₃₀H₂₆O₁₂
- Molekulární hmotnost:578,52
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- Tvar:Neat
: 1 mg in poly bottle.