Supelco® Organic Reference Standard, Procyanidin A2
Catalog # 28660-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:41743-41-3
- Popis:Procyanidin A2
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD10566019
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-epicatechin; Proanthocyanidin A2
- Vzorec:C₃₀H₂₄O₁₂
- Molekulární hmotnost:576,50
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- Tvar:Neat
Specifications
About this item
Packaging: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.