Organic reference standard, Phthalic acid, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 79255-100MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:88-99-3
- Popis:Phthalic acid, ≥99,5% (GC) and ≥99,5% (T)
- Bod tání:210...211 °C (lit.)
- Vzorec:C₈H₆O₂
- Popis:Phthalic acid
- Tvar:Neat