Organic reference standard, Phenethyl acetate, analytical standard, Supelco®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Specifikace
- Čí. CAS:103-45-7
- Vzorec:CH₃COOCH₂CH₂C₆H₅
- Popis:Phenethyl acetate
- Bod vzplanutí:105 °C
- Bod varu:238…239 °C