ContactUsLinkComponent
Phytochemical standard, Petunidin 3-O-beta-D-glucoside chloride, analytical standard, Supelco®
  30638-10MG
 :  Merck
 :  
undefined
Phytochemical standard, Petunidin 3-O-beta-D-glucoside chloride, analytical standard, Supelco®
  30638-10MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    10 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    6988-81-4
  • Popis:
    Petunidin 3-O-beta-D-glucoside chloride, ≥95.0% (HPLC)
  • Vzorec:
    C₂₂H₂₃ClO₁₂
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Popis:
    Petunidin 3-O-beta-D-glucoside chloride
  • Tvar:
    Neat