Phytochemical standard, Petunidin 3-O-beta-D-glucoside chloride, analytical standard, Supelco®
30638-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:6988-81-4
- Popis:Petunidin 3-O-beta-D-glucoside chloride, ≥95.0% (HPLC)
- Vzorec:C₂₂H₂₃ClO₁₂
- Skladovací teplota:–20 °C
- Popis:Petunidin 3-O-beta-D-glucoside chloride
- Tvar:Neat