Supelco® Organic Reference Standard, Paeoniflorin
75603-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:23180-57-6
- Popis:Paeoniflorin
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00869331
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):NSC 178886; Peoniflorin
- Molekulární hmotnost:480,46