ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Oxybenzone, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, Oxybenzone, analytical standard, Supelco®
  59647-50MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, Oxybenzone, analytical standard, Supelco®
  59647-50MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    50 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    131-57-7
  • Popis:
    Oxybenzone, ≥98% (GC)
  • Bod tání:
    62...64 °C
  • Vzorec:
    C₁₄H₁₂O₃
  • Skladovací teplota:
    2...8 °C
  • Popis:
    Oxybenzone
  • Bod vzplanutí:
    100 °C
  • Bod varu:
    150...160 °C
  • Tvar:
    Neat
 : Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.