Supelco® Organic Reference Standard, Nystose
56218-100MG
: Merck
:
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:13133-07-8
- Popis:Nystose
- Sekvence:02
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00191672
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):β-ᴅ-Fruf-(2->1)-β-ᴅ-Fruf-(2->1)-β-ᴅ-Fruf-(21)-α-ᴅ-Glup
- Molekulární hmotnost:666,58