Organic reference standard, Neoxanthin, analytical standard, Supelco®
Catalog # 72994-1MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:14660-91-4
- Popis:Neoxanthin, ≥97,0% (HPLC)
- Vzorec:C₄₀H₅₆O₄
- Skladovací teplota:–20 °C
- Popis:Neoxanthin