Supelco® Organic Reference Standard, Neohesperidin dihydrochalcone
75041-100MG
: Merck
:
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:20702-77-6
- Popis:Neohesperidin dihydrochalcone
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00017711
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):1-(4-((2-O-[6-Deoxy-α-ʟ-mannopyranosyl]-β-ᴅ-glucopyranosyl)oxy)-2,6-dihydroxyphenyl)-3-[3-hydroxy-4-methoxyphenyl]-1-propanone; NHDC
- Bod tání:156 - 158 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:612,58
: P264 - P270 - P301 + P312 - P501