Supelco® Organic Reference Standard, Neoandrographolide
49879-5MG
: Merck
:
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:27215-14-1
- Popis:Neoandrographolide
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD07779130
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):ent-19-Hydroxy-8(17),13-labdadien-16,15-olide 19-O-β-ᴅ-glucopyranoside; ᴅ-Glucopyranosyloxy)methyl]decahydro-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethyl]-2(5H)-furanone
- Molekulární hmotnost:480,59