Supelco® Organic Reference Standard, Naringin
Katalogové číslo 91842-500MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:500 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:10236-47-2
- Popis:Naringin
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00148888
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4′,5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside; Naringenin 7-neohesperidoside; Naringenine-7-rhamnosidoglucoside; Naringoside
- Molekulární hmotnost:580,53
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS07
Caution: P301 + P312 + P330