Supelco® Organic Reference Standard, N-Acetylneuraminic Acid
19023-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:131-48-6
- Popis:N-Acetylneuraminic acid
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H319
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00006620
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):N-Acetyl-D-neuraminic acid; N-acetyl-beta-neuraminic acid; N-acetylneuramic acid; 5-Acetamido-3,5-dideoxy-ᴅ-glycero-ᴅ-galactononulosonic acid; Lactaminic acid; NAN; NANA; Sialic acid
- Vzorec:C₁₁H₁₉NO₉
- Molekulární hmotnost:309,27
- Skladovací teplota:–20 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
: P264 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313