Supelco® Organic Reference Standard, Myricitrin
Catalog # 67268-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:17912-87-7
- Popis:Myricitrin
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00016930
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone 3-O-rhamnoside; Myricetin 3-O-α-ʟ-rhamnopyranoside; Myricetin 3-O-rhamnoside; Myricitroside
- Molekulární hmotnost:464,38