Organic reference standard, Methyl 2-octynoate, analytical standard, Supelco®
68982-1ML
: Merck
:
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:111-12-6
- Popis:Methyl 2-octynoate, ≥97,0% (GC)
- Vzorec:C₉H₁₄O₂
- Skladovací teplota:—
- Popis:Methyl 2-octynoate
- Bod varu:217…220 °C
- Tvar:Neat