ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Melamine-13C3, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Organic reference standard, Melamine-13C3, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Katalogové číslo 32666-10MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Organic reference standard, Melamine-13C3, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Katalogové číslo 32666-10MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    10 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    1173022-88-2
  • Popis:
    Melamine-13C3
  • Bod tání:
    >300 °C
  • Vzorec:
    13C₃H₆N₆
  • Popis:
    Melamine-13C3
  • Bod vzplanutí:
    300 °C
  • Tvar:
    Neat
Specifikace
O tomto produktu
Melamine-¹³C₃ may be used as an analytical standard for the determination of melamine in milk powder samples by liquid chromatography-electrospray ionisation-isotope dilution mass spectrometry (LC-ESI-IDMS).