Supelco® Organic Reference Standard, Lycopene
75051-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:502-65-8
- Popis:Lycopene
- Podmínky uskladnění:–65...–96 °C
- Podmínky k odeslání:DICE
- MDL čí.:MFCD00017350
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):E160d; ψ,ψ-Carotene; 2,6,10,14,19,23,27,31-Octamethyl-dotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridecaene
- Molekulární hmotnost:536,87