Supelco® Organic Reference Standard, Luteolin
Catalog # 72511-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:491-70-3
- Popis:Luteolin
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00017309
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone
- Bod tání:~330 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:286,24