Supelco® Organic Reference Standard, ʟ-Lysine
23128-100MG
: Merck
:
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:56-87-1
- Popis:ʟ-Lysine
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00064433
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(S)-2,6-Diaminocaproic acid
- Bod tání:215 °C (dec.) (lit.)
- Vzorec:H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H
- Molekulární hmotnost:146,19
- Bod vzplanutí:Not applicable
- Tvar:Neat