ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Lipid Standards: Triglyceride Mixtures
Supelco® Organic Reference Standard, Lipid Standards: Triglyceride Mixtures
Catalog # 17811-1AMP
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Supelco® Organic Reference Standard, Lipid Standards: Triglyceride Mixtures
Catalog # 17811-1AMP
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • Standard:
    Certified reference material
  • Popis:
    Lipid standards: triglyceride mixtures
  • Podmínky uskladnění:
    –10...–25 °C
  • Podmínky k odeslání:
    DICE
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Pk Info:
    100 mg
Specifikace
O tomto produktu
Packaging: 100 mg ampule contains approximately equal amounts by weight of: Tricaprylin (C8:0) Tricaprin (C10:0) Trilaurin (C12:0) Trimyristin (C14:0) Tripalmitin (C16:0)