Supelco® Organic Reference Standard, ʟ-Histidine Hydrochloride Solution
Katalogové číslo 43011-5ML-F
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:5 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:645-35-2
- Popis:ʟ-Histidine hydrochloride solution
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H290
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00064556
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):ʟ-Histidine monohydrochloride solution
- Vzorec:C₆H₉N₃O₂.HCl
- Molekulární hmotnost:191,62
- Skladovací teplota:2…8 °C
- Koncentrace:100 mm amino acid in 0,1 m HCL
Specifikace
O tomto produktu
Caution: P234 - P390