ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Leucomalachite Green, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, Leucomalachite Green, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 69669-25MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Organic reference standard, Leucomalachite Green, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 69669-25MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    25 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    129-73-7
  • Popis:
    Leucomalachite Green, ≥98,0% (HPLC)
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Bod tání:
    100…102 °C
  • Vzorec:
    C₂₃H₂₆N₂
  • Popis:
    Leucomalachite Green
  • Tvar:
    Neat
Specifikace
O tomto produktu
Packaging: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.