Organic reference standard, Leucomalachite Green, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 69669-25MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:129-73-7
- Popis:Leucomalachite Green, ≥98,0% (HPLC)
- M-Clarity quality level:MQ100
- Bod tání:100…102 °C
- Vzorec:C₂₃H₂₆N₂
- Popis:Leucomalachite Green
- Tvar:Neat
Specifikace
O tomto produktu
Packaging: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.