Supelco® Organic Reference Standard, ʟ-Cystine hydrochloride solution
Katalogové číslo 57579-5ML-F
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10 mM amino acid in 0,1 M HCl
- Bal.:5 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:34760-60-6
- Popis:ʟ-Cystine hydrochloride solution
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H290
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00068399
- M-Clarity quality level:MQ100
- Molekulární hmotnost:276,76
Specifikace
O tomto produktu
Caution: P234 - P390