Supelco® Organic Reference Standard, Keracyanin Chloride
: Merck
- Čí. CAS:18719-76-1
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00135404
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Cyanidin-3-O-rutinoside chloride
- Vzorec:C₂₇H₃₁ClO₁₆
- Molekulární hmotnost:630,98
- Skladovací teplota:−20 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
Frequently Bought Together