Supelco® Organic Reference Standard, Kaempferol
Catalog # 96353-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:520-18-3
- Popis:Kaempferol
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00016938
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone; 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one; Robigenin
- Molekulární hmotnost:286,24
Specifications
About this item
Caution: P264 - P270 - P301 + P312 - P501