Supelco® Organic Reference Standard, Kaempferide
69545-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:491-54-3
- Popis:Kaempferide
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00016771
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone; KF; 4′-Methoxy-3,5,7-trihydroxyflavone
- Molekulární hmotnost:300,26