Supelco® Organic Reference Standard, Isorhamnetin
38907-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:480-19-3
- Popis:Isorhamnetin
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00017310
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3′-Methoxy-3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone; 3′-Methylquercetin; 3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone; Isorhamnetol; Quercetin 3′-methyl ether
- Vzorec:C₁₆H₁₂O₇
- Molekulární hmotnost:316,26
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- Tvar:Neat
- GHS signal: GHS08
: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.