Organic reference standard, Isoeugenol, predominantly trans, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 57522-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:5932-68-3
- Popis:Isoeugenol, predominantly trans, ≥99,0%
- Vzorec:C₁₀H₁₂O₂
- Popis:Isoeugenol