Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Histamine
Supelco® Organic Reference Standard, Histamine
Catalog # 59964-100MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Histamine
Catalog # 59964-100MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    51-45-6
  • Popis:
    Histamine
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H301 - H315 - H317 - H319 - H334 - H335
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • MDL čí.:
    MFCD00005210
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    2-(4-Imidazolyl)ethylamine
  • Bod tání:
    83 - 84 °C (lit.)
  • Molekulární hmotnost:
    111,15
  • Bod varu:
    167 °C/0,8 mmHg (lit.)

Specifications

About this item

  • GHS signal: GHS06, GHS08
Caution: P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338