Supelco® Organic Reference Standard, Hexanal
Katalogové číslo 18109-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:66-25-1
- Popis:Hexanal
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H226 - H315 - H319
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00007027
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Aldehyde C₆; Caproaldehyde; Hexyl aldehyde
- Vzorec:CH₃(CH₂)₄CHO
- Molekulární hmotnost:100,16
- Hustota:0,815 g/ml at 25 °C (lit.)
- Bod vzplanutí:25 °C - closed cup
- Bod varu:130...131 °C (lit.)
- Tvar:Neat
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02, GHS07
Caution: P210 - P233 - P240 - P241 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338