Supelco® Organic Reference Standard, Hexahydrocurcumin
Katalogové číslo 69727-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:36062-05-2
- Popis:Hexahydrocurcumin
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD18783096
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
- Molekulární hmotnost:374,43
- Bod vzplanutí:218 °C