Supelco® Organic Reference Standard, Hesperidin
Catalog # 50162-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:520-26-3
- Popis:Hesperidin
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00075663
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavanone 7-rutinoside; Hesperetin 7-rhamnoglucoside; Hesperitin-7-rutinoside
- Bod tání:250 - 255 °C (dec.) (lit.)
- Molekulární hmotnost:610,56