Organic reference standard, Heptaldehyde, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 61696-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:111-71-7
- Popis:Heptaldehyde, ≥97,0% (GC)
- Bod tání:−43 °C
- Vzorec:CH₃(CH₂)₅CHO
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Popis:Heptaldehyde
- Bod varu:153 °C
- Tvar:Neat