Supelco® Organic Reference Standard, Harpagoside
Katalogové číslo 68527-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:19210-12-9
- Popis:Harpagoside
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00017415
- M-Clarity quality level:MQ100
- Molekulární hmotnost:494,49
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS07