Supelco® Organic Reference Standard, Glycyrrhizic acid ammonium salt
91443-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard, suitable for HPLC
- Čí. CAS:53956-04-0
- Popis:Glycyrrhizic acid ammonium salt
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H319
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00167400
- M-Clarity quality level:MQ100
- Molekulární hmotnost:839,96
: P264 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313