Supelco® Organic Reference Standard, Glycitein
43534-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:40957-83-3
- Popis:Glycitein
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00016679
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4′,7-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone; Glycetein
- Vzorec:C₁₆H₁₂O₅
- Molekulární hmotnost:284,26
- Bod vzplanutí:Not applicable