ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Glyceryl tributyrate
Supelco® Organic Reference Standard, Glyceryl tributyrate
Catalog # 73105-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Glyceryl tributyrate
Catalog # 73105-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    60-01-5
  • Popis:
    Glyceryl tributyrate
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00009392
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    1,2,3-Tributyrylglycerol; Glycerol tributyrate; Tributyrin
  • Vzorec:
    (CH₃CH₂CH₂COOCH₂)₂CHOCOCH₂CH₂CH₃
  • Molekulární hmotnost:
    302,36
  • Hustota:
    1,032 g/ml at 20 °C (lit.)
  • Bod vzplanutí:
    174 °C - Closed cup
  • Bod varu:
    129 - 131 °C/0,03 mmHg (lit.); 287 - 288 °C (lit.)