Supelco® Organic Reference Standard, Ginsenoside Rg6
Katalogové číslo 43019-5MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:147419-93-0
- Popis:Ginsenoside Rg6
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3β,6α,12β)-3,12-Dihydroxydammara-20,24-dien-6-yl 2-O-(6-deoxy-β-L-mannopyranosyl)-β-ᴅ-glucopyranoside
- Vzorec:C₄₂H₇₀O₁₂
- Molekulární hmotnost:767,00
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable