Supelco® Organic Reference Standard, Ginsenoside Rg5
Catalog # 43016-5MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:186763-78-0
- Popis:Ginsenoside Rg5
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3β, 12β,20E)-12-Hydroxydammara-20(22),24-dien-3-yl 2-O-β-ᴅ-glucopyranosyl-β-ᴅ-glucopyranoside
- Vzorec:C₄₈H₈₂O₁₈
- Molekulární hmotnost:767,00
- Skladovací teplota:2…8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifications
About this item
Caution: P264 - P270 - P301 + P312 - P501