Supelco® Organic Reference Standard, Ginsenoside Rg3
Katalogové číslo 64139-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:14197-60-5
- Popis:Ginsenoside Rg3
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD06410950
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3β,12β)-12,20-Dihydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-ᴅ-glucopyranosyl-β-ᴅ-glucopyranoside; 20(S)-Ginsenoside-Rg3; Rg3
- Molekulární hmotnost:785,01
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS07