Supelco® Organic Reference Standard, Ginsenoside Rg2
08171-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:52286-74-5
- Popis:Ginsenoside Rg2
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00210511
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3β,6α,12β)-3,12,20-Trihydroxydammar-24-en-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-ʟ-mannopyranosyl)-β-ᴅ-glucopyranoside; Chikusetsusaponin I; Panaxoside Rg2; Prosapogenin C2
- Vzorec:C₄₂H₇₂O₁₃
- Molekulární hmotnost:785,01
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- GHS signal: GHS07
: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
: P301 + P312 + P330