ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Ginsenoside Re
  77960-10MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Ginsenoside Re
  77960-10MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    10 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    52286-59-6
  • Popis:
    Ginsenoside Re
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H302
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    (3β,6α,12β)-20-(β-ᴅ-Glucopyranosyloxy)-3,12-dihydroxydammar-24-en-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-ʟ-mannopyranosyl)-β-ᴅ-glucopyranoside; Chikusetsusaponin IVc; Ginsenoside B2; NSC 308877; Panaxoside Re; Sanchinoside Re
  • Molekulární hmotnost:
    947,15
 : P264 - P270 - P301 + P312 - P501