Supelco® Organic Reference Standard, Ginsenoside Rd
01518-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:52705-93-8
- Popis:Ginsenoside Rd
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3β,12β)-20-(β-ᴅ-Glucopyranosyloxy)-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-ᴅ-glucopyranosyl-β-ᴅ-glucopyranoside; Gypenoside VIII
- Vzorec:C₄₈H₈₂O₁₈
- Molekulární hmotnost:947,15
- Skladovací teplota:2…8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- GHS signal: GHS07
: P264 - P270 - P301 + P312 - P501