Supelco® Organic Reference Standard, Ginsenoside Rc
Katalogové číslo 44987-5MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:11021-14-0
- Popis:Ginsenoside Rc
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00133368
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3β,12β)-20-[(6-O-α-ʟ-Arabinofuranosyl-β-ᴅ-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-ᴅ-glucopyranosyl-β-ᴅ-glucopyranoside; NSC 310104; Panaxoside Rc
- Vzorec:C₅₃H₉₀O₂₂
- Molekulární hmotnost:1079,27
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS07
Caution: P264 - P270 - P301 + P312 - P501