Supelco® Organic Reference Standard, Ginsenoside Rb3
Catalog # 42635-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:68406-26-8
- Popis:Ginsenoside Rb3
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD10566396
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3β,12β)-3-[(2-O-β-ᴅ-Glucopyranosyl-β-ᴅ-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-20-yl 6-O-β-ᴅ-xylopyranosyl-β-ᴅ-glucopyranoside; Gypenoside IV
- Vzorec:C₅₃H₉₀O₂₂
- Molekulární hmotnost:1079,27
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- Tvar:Neat
Specifications
About this item
Packaging: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Caution: P264 - P270 - P301 + P312 - P501