ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Geranyl Pyrophosphate Lithium Salt
  19533-5MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Geranyl Pyrophosphate Lithium Salt
  19533-5MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    5 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    21141-43-5
  • Popis:
    Geranyl pyrophosphate lithium salt
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Podmínky k odeslání:
    DICE
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol trihydrogen pyrophosphate lithium salt; (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl pyrophosphate lithium salt; GPP-Li
  • Vzorec:
    C₁₀H₂₀O₇P₂ ·xLi+
  • Molekulární hmotnost:
    314,21 (free acid basis)
  • Skladovací teplota:
    −20 °C
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable
  • Tvar:
    Neat
 : Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.