Organic reference standard, gamma-Nonalactone, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 44542-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:104-61-0
- Popis:gamma-Nonalactone, ≥98,5% (GC)
- Vzorec:C₉H₁₆O₂
- Popis:gamma-Nonalactone
- Bod varu:121...122 °C/6 mmHg (lit.)
- Tvar:Neat