Organic reference standard, gamma-Hexalactone, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 68554-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:695-06-7
- Popis:gamma-Hexalactone, ≥99,0% (GC)
- Vzorec:C₆H₁₀O₂
- Popis:gamma-Hexalactone
- Bod varu:219 °C (lit.)