Supelco® Organic Reference Standard, γ-Carotene
Catalog # 05387-1MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:472-93-5
- Popis:γ-Carotene
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:DICE
- M-Clarity quality level:MQ100
- Molekulární hmotnost:536,87
- Skladovací teplota:−20 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable