Organic reference standard, ethyl pyruvate, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 42327-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:617-35-6
- Popis:Ethyl pyruvate, ≥97,0% (GC)
- Vzorec:C₅H₈O₃
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Popis:Ethyl pyruvate
- Bod varu:144 °C (lit.)